Documenti fondamentali
95710
Sigma-Aldrich
Sodium xylenesulfonate
technical, mixture of isomers, ≥90% (T)
Sinonimo/i:
Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, Xylenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
≥90% (T)
Livello qualitativo
Grado
technical
Saggio
≥90% (T)
Stato
powder
Stringa SMILE
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hongyan Mou et al.
Bioresource technology, 220, 637-640 (2016-09-04)
The objective of this study was to investigate the effects of organosolv and hydrotropic pretreatments on improving enzymatic hydrolysis of eucalyptus. The chemical composition of the fiber surface was analyzed using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) to determine the surface characteristics