71440
Sodium N-cyclohexylsulfamate
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Cyclamic acid sodium salt, Cyclohexanesulfamic acid sodium salt, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
flakes
Dolcezza
30 × sucrose
Perdita
≤1.0% loss on drying
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2