93909
1,3-Dimethylamylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3-Dimethylpentanamine, 1,3-Dimethylpentylamin, 4-Methyl-2-hexanamine, Methylhexanamine, NSC 1106
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.417-1.419
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6(2)5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
YAHRDLICUYEDAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
43.9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?