306495
Acid Blue 129
Dye content 25 %
Sinonimo/i:
Atanyl Blue PRL
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 25%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
629 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Cc1cc(C)c(Nc2cc(c(N)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c23)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C23H20N2O5S.Na/c1-11-8-12(2)21(13(3)9-11)25-16-10-17(31(28,29)30)20(24)19-18(16)22(26)14-6-4-5-7-15(14)23(19)27;/h4-10,25H,24H2,1-3H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1
RRETZLLHOMHNNB-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)