Key Documents
210323
Sigma-Aldrich
Acid Blue 80
Dye content 40 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H28N2Na2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
678.68
Colour Index:
61585
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 40%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
582 nm
627 nm (2nd)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Cc1cc(C)c(c(C)c1Nc2ccc(Nc3c(C)cc(C)c(c3C)S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H30N2O8S2.2Na/c1-15-13-17(3)31(43(37,38)39)19(5)27(15)33-23-11-12-24(26-25(23)29(35)21-9-7-8-10-22(21)30(26)36)34-28-16(2)14-18(4)32(20(28)6)44(40,41)42;;/h7-14,33-34H,1-6H3,(H,37,38,39)(H,40,41,42);;/q;2*+1/p-2
UHXQPQCJDDSMCB-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3