939021
Sodium carbonate ChemBeads
Sinonimo/i:
Soda ash ChemBeads, Calcined soda ChemBeads, Carbonic acid disodium salt ChemBeads
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Inorganic salt
Livello qualitativo
Stato
solid
Composizione
, 14-16 wt. % (loading of base)
Impiego in reazioni chimiche
core: sodium
Stringa SMILE
O=COO[Na].[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)