92101
(−)-Fenchone
analytical standard
Sinonimo/i:
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Attività ottica
[α]/D -52.0±2.0°, neat
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
192-194 °C (lit.)
Punto di fusione
5-6 °C (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
151.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)