Documenti fondamentali
91906
Supelco
2-[Hydroxy(methyl)phosphinyl]acetic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
MPA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
98.0-102.0% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
93-96 °C
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(CP(O)(C)=O)=O
InChI
1S/C3H5O4P/c4-2-8(7)1-3(5)6/h4H,1-2H2/p+1
WDRKKPROFBHWLL-UHFFFAOYSA-O
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)