L0506
Arachidyl dodecanoate
≥99%
Sinonimo/i:
Arachidyl laurate, Dodecanoic acid eicosyl ester
Saggio
≥99%
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
GTUGKPSGIYCKEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3