Key Documents
900641
Sigma-Aldrich
Metanolo
≥99.8%, ZerO2®, anhydrous
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.21
product name
Metanolo, anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Qualità
anhydrous
Limite di esplosione
36 %
Impurezze
≤0.002% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. eboll.
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Metanolo for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06009
Metanolo
Metanolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1372
Metanolo
Nils Ewald et al.
Waste management (New York, N.Y.), 102, 40-47 (2019-10-28)
Black soldier fly larvae (Hermetia illucens; BSFL) can convert organic wastes into a nutrient-rich biomass suitable in animal feed, which could be a way to achieve more sustainable production of food. However, little is known about how the diet fed
Eliza Kwiatkowska-Borowczyk et al.
Oncoimmunology, 7(11), e1509821-e1509821 (2018-11-01)
Allogeneic whole cell gene modified therapeutic melanoma vaccine (AGI-101H) comprising of two melanoma cell lines transduced with cDNA encoding fusion protein composed of IL-6 linked with the soluble IL-6 receptor (sIL-6R), referred to as H6 was developed. H6 served as