89986
Universal Differential ChromoSelect Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 13.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 4.0 g/L
chromogenic mixture, 2.5 g/L
peptic digest of animal tissue, 15.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
coliforms
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?