05662
Aureus ChromoSelect Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Staphylococcus aureus Agar ChromoSelect, Aureus Agar Base ChromoSelect
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 20 g/L
beef extract, 6 g/L
casein enzymic hydrolysate, 12 g/L
chromogenic mixture, 2.1 g/L
lithium chloride, 5 g/L
pancreatic digest of gelatin, 3 g/L
sodium pyruvate, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Staphylococcus spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms