85228-M
Argento nitrato
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (AT)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Photochemical Synthesis of Silver Nanoparticles: Silver nitrate is pivotal in the photochemical synthesis of silver nanoparticles using UV pulsed laser irradiations. The presence of surfactant additives influences the morphology and stability of the synthesized nanoparticles, which have applications in catalysis, sensing, and biomedical fields. This method provides a controlled approach to nanoparticle synthesis, essential for advanced material science and nanotechnology research (Qazi, Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 2021).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?