84692
Sulfur dioxide
≥99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.26 (21 °C, vs air)
Tensione di vapore
1779 mmHg ( 21 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
gas
Impurezze
≤0.02% water
≤0.05% H2SO4
P. ebollizione
−10 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)