82270
1,2-Dichloropropane
99%
Sinonimo/i:
Propylene dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.89 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 19.4 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1035 °F
Limite di esplosione
14.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.439
P. ebollizione
95-96 °C (lit.)
Punto di fusione
−100 °C (lit.)
Densità
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-Ylidene-1,3-dithiolane derivatives via one-pot reaction with carbon disulfide and active methylene compounds in the presence of sodium ethylate.
- β-Chloropropylsulfurs by controllable dechloro-coupling reaction with thiols.
- Thiazolidine and 1,3-thiazinane derivatives via [3+2] and [3+3] annulation reaction with β-ketothioamides in the presence of phosphonium ylide as a catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube