Key Documents
80559
Supelco
L-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
(S)-2-Hydroxypentanedioic acid-1,2,3,4,5-13C5 disodium salt, Disodium (S)-2-hydroxyglutarate-13C5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5H6Na2O5
Peso molecolare:
197.04
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥98.0%
Saggio
≥98.0% (GC)
Attività ottica
[α]/D -8.0±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[13C](O[Na])[13C@@H](O)[13CH2][13CH2][13C](O[Na])=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)