793183
Reagent Alcohol
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
3.1-27.7 % (lit.)
Concentrazione
94-96 % (v/v) ethanol (SDA 3A 200 proof)
95%
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Imposte e licenze
Sales restrictions may apply
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
5GA is in metal drum with flex spout.
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
270GA is in poly tote.
Componenti
Altre note
The letterhead approval is only required by Sigma-Aldrich when the unit size is 5GA or greater.
Link to Letterhead Example:
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 - 60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 - 16 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)