Documenti fondamentali
78737
Supelco
Nitric acid/Rubidium nitrate concentrate
IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C Supp 1 & 2
Sinonimo/i:
Mixed Acid and Rubidium Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Stato
liquid
Qualità
HNO3 100 mM and Rb 1000 μg/L in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 mM HNO3 in H2O
1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt)
tecniche
ion chromatography: suitable
Compatibilità
application tested
Applicazioni
Metrohm IC application note AN-CS-007: Lithium in addition to other cations in seepage water from minerals through sequential suppression.
Linkage
to be used in combination with ion suppressor regenerant 78698
Visit the IC Portal to learn more
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)