Documenti fondamentali
75335
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
Na2CO3 100 mM and NaHCO3 100 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 10
Sinonimo/i:
Sodium Bicarbonate/Sodium Carbonate Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
100 mM Na2CO3 in H2O
100 mM NaHCO3 in H2O
tecniche
ion chromatography: suitable
Compatibilità
application tested
Descrizione generale
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Applicazioni
Metrohm IC application note AN-S-320: Fast IC: Drinking water analysis in three minutes.
Metrohm IC application note AN-S-321: Fast IC: Sulfite and sulfate in beer in less than ten minutes.
Metrohm IC application note AN-S-281: Anions in wine.
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Nota sulla preparazione
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)