77947
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Metoprolol acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)