Documenti fondamentali
76091
Supelco
Bacoside A, mixture of Bacoside A3, Bacopaside II, Bacopaside X and Bacopasaponin C
analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Kollicoat® IR
Sigma-Aldrich
30549
Kollicoat® IR
Asiaticoside analytical standard
Supelco
43191
Asiaticoside