75917
Brain Heart Infusion, Porcine
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
BHI Broth, Brain Heart Broth
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine heart
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-nitrogen, ≥4.5%
total nitrogen (N), ≥11%
Confezionamento
pkg of 500 g
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry.)
Residuo alla calcinazione
≤17%
Perdita
≤6.0% loss on drying
Colore
light yellow
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, light yellow (and light brown-yellow and light brown)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)