Documenti fondamentali
74451
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, regenerated
Sinonimo/i:
mix mode ion exchange resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Amberlite MB-20, mixed bed ion exchange resin, regenerated
Stato
beads
Livello qualitativo
Qualità
mixed bed ion exchange resin
regenerated
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
~60% loss on drying, 110°C
Matrice
PS-DVB
Dimensione particelle
20-50 mesh
Tecnica di separazione
mixed mode
Descrizione generale
Amberlite MB-20 may be used for the removal of ions from aqueous solutions. Uses include primary water chemistry control in once-through systems, ultrapure water production, condensate polishing, in-process and column demineralization, and removal of ionic detergents (such as SDS) from protein samples.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)