73105
Glyceryl tributyrate
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.434-1.436
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
345.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
174 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)