73059
Potassium thiocyanate solution
volumetric, 8 M KSCN
Sinonimo/i:
Potassium rhodanide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Stato
liquid
Qualità
volumetric
Concentrazione
8 M KSCN
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
pH
6-11 (25 °C, 8 M in H2O)
Solubilità
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
1.342 g/mL at 20 °C
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
sulfide (S2-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Assorbimento
cut-off at 274 nm in H2O at 8 M
Stringa SMILE
[K+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)