72723
Fucoxanthinol
analytical standard
Sinonimo/i:
all-trans-Fucoxanthinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C/C(C=C=C1C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]1(O)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C(C[C@@]2(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)=O
InChI
1S/C40H56O5/c1-28(17-13-18-30(3)21-22-35-36(5,6)23-32(41)25-38(35,9)44)15-11-12-16-29(2)19-14-20-31(4)34(43)27-40-37(7,8)24-33(42)26-39(40,10)45-40/h11-21,32-33,41-42,44H,23-27H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,19-14+,28-15+,29-16+,30-18+,31-20+/t22-,32-,33-,38+,39+,40-/m0/s1
NZEPSBGUXWWWSI-VOPPYBPXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?