71480
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
ACS reagent, for the determination and separation of heavy metals, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Cupral, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.9 (vs air)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Qualità
for the determination and separation of heavy metals
Punto di fusione
95-98.5 °C (lit.)
Cationi in tracce
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?