70450
2-Naphthol
fluorescence indicator, ≥99.0%
Sinonimo/i:
β-Naphthol, 2-Hydroxynaphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
fluorescence indicator
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.97 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 145.5 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.5% 1-naphthol
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
P. eboll.
285-286 °C (lit.)
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
121-122 °C
Fluorescenza
λex 320 nm; λem 410 nm in 0.1 M NaOH
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
307.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
153 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?