N2780
1-Naphthol
BioXtra, ≥99%
Sinonimo/i:
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.5 (120 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 94 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
1007 °F
Limite di esplosione
5 %
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
P. eboll.
278-280 °C (lit.)
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 1 M, clear
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?