69530
2-Ethylfuran
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.437-1.443
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C/768 mmHg (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCc1ccco1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)