68594
Maslinic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
2α,3β-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid, 2α-Hydroxyoleanolic acid, Crategolic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)12-14-30(24(33)34)15-13-28(6)18(19(30)16-25)8-9-22-27(5)17-20(31)23(32)26(3,4)21(27)10-11-29(22,28)7/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20+,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
MDZKJHQSJHYOHJ-LLICELPBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)