67616
Enterobacteria Millichrome™ plus Agar
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Enterobacteria chromogenic agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Compatibilità con la sterilizzazione
dry heat compatible
Stato
dry powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
Agar, 11.0 g/L
Chromogenic and selective mix, 0.7 g/L
Mineral salts, 4.9 g/L
Peptones and yeast extract, 22.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
MilliChrome™
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
Solubilità
deionized water: 42.3 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
selective for bacteria: Enterobacter spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
- Disperse slowly 42.3 g of powder base in 1 L of purified water.
- Stir until agar is well thickened.
- Heat and bring to boil (100 °C) while swirling or stirring regularly.
DO NOT HEAT TO MORE THAN 100 °C. DO NOT AUTOCLAVE AT 121 °C.
Warning: If using an autoclave, do so without pressure.
Step 2 (Cooling)
- Cool in a water bath to 45-50 °C.
- Swirl or stir gently to homogenize.
- Pour medium into Petri dishes.
- Let solidify.
- Let plates dry.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)