675431
2-Propanolo
99.9%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC, poly coated bottles
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Prodotti consigliati
product name
2-Propanolo, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%, poly coated bottles
Grado
HPLC Plus
for residue analysis
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.02% water
water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0001%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.0
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 275 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
- As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.
- As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?