67425
MDR Acinetobacter Millichrome™ plus Supplement
selective for bacteria: Acinetobacter spp. (MDR), suitable for microbiology
Sinonimo/i:
MDR Acinetobacter Growth Media plus Supplement, MDR Acinetobacter Chromogenic Medium plus Supplement, MDR Acinetobacter Culture Media plus Supplement, MDR Acinetobacter Millichrome™+ Supplement, MDR Acinetobacter Selective Supplement, Multi-Drug Resistant Acinetobacter Millichrome™ plus Supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; aseptically filled
Livello qualitativo
Stato
dry powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbiological culture: suitable
Solubilità
sterile water: soluble (1 vial per 5ml)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for bacteria: Acinetobacter spp. (MDR)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Nota sulla preparazione
- Rehydrate one vial with 5 mL of purified water.
- Add 5 mL of this solution to 1 L of the melted Acinetobacter Millichrome™ plus Agar base at 45-50 °C.
- Stir well for homogenization
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)