67334
Diphenyl ether
for ion-selective electrodes, Selectophore™, ≥99.9%
Sinonimo/i:
Diphenyl oxide, Phenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Densità del vapore
>5.86 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥99.9% (GC)
≥99.9%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1144 °F
Limite di esplosione
1.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.579 (lit.)
P. ebollizione
259 °C (lit.)
Punto di fusione
25-27 °C (lit.)
27-29 °C
Densità
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?