Documenti fondamentali
63011BC
Millipore
Supplement A, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate Total Plate Count and Yeast & Mold
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.85
Materiali
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Stato
liquid
Durata
6‑36 mo.
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 63011-200
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with SimPlate (66002BC)
for use with SimPlate (66003BC)
for use with SimPlate (66004BC)
for use with SimPlate (66007BC)
for use with SimPlate (66009BC)
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Supplement A is an additional reagent for use in the SimPlate® total plate count and yeast & mold. SimPlate® Binary Detection Technology® combines proprietary media and a patented plating device to provide fast and accurate quantitative results for key groups of indicator organisms. Defined substrates incorporated into the media are utilized to detect multiple enzymes and redox reactions associated with the target organisms resulting in chromogenic or fluorescent changes to the media, providing easy to read results. Supplement A is added to SimPlate® trays to alleviate the air bubbles in the media.
Applicazioni
Supplement A is added to SimPlate® trays to alleviate the air bubbles in media for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples without the need for optimization of reaction and cycle conditions.
Componenti
1 bottle, approx. 22 mL (adequate for 200 tests)
Altre note
For use with SimPlate (66002BC, 66003BC, 66004BC, 66007BC)
Note legali
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5