Documenti fondamentali
61020BC
Millipore
Assurance® GDS Top STEC Wash Solution PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Top STEC
Sinonimo/i:
Wash solution for PCR Sample Prep
About This Item
Codice UNSPSC:
41106306
NACRES:
NA.85
Nome del prodotto
GDS Top STEC Wash Solution Kit, BioControl, For use with GDS Top STEC
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
6‑12 mo.
Confezionamento
bottle of 4 × 250 mL each
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 61020-100
Condizioni di stoccaggio
(No metal containers.
Tightly closed.)
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli (shiga toxigenic)
Descrizione generale
GDS Top STEC Wash Solution Kit is recommended to use with Assurance® GDS Top STEC kits. Assurance® GDS Top STEC assays are automated nucleic acid amplification systems for the detection of Shiga toxigenic E. coli.
Applicazioni
GDS Top STEC Wash Solution Kit is used during the sample preparation for detection of Shiga toxigenic E. coli in foods and ingredients using the Assurance® GDS Top STEC assays.
Componenti
Four bottles, 250 mL each
Compatibilità
BioControl GDS
Metodo analitico
PCR
Note legali
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)