60786
King Agar B
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 16266:2006
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
BioChemika
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 10 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 1.5 g/L
magnesium sulfate, 1.5 g/L
mixed peptone, 20 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH finale
7.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Optional CFC Selective Supplement (Cat. No. 53477) can be added to make the media selective.
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?