Documenti fondamentali
59828
Sigma-Aldrich
Acido cromotropico
reagent grade, ≥95.0%
Sinonimo/i:
Acido 1,8-diidrossinaftalene-3,6-disolfonico, Acido 4,5-diidrossinaftalene-2,7-disolfonico
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Impurezze
8-10% water
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)