Documenti fondamentali
55898
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 500000 μS/cm at 25 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
2.5-10% HCl (T)
Conducibilità
495000-505000 μS/cm at 25 °C
Densità
1.011-1.047 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descrizione generale
Conductivity standard can generally be used for the calibration of conductivity sensors for conductivity measurements. The conductivity standard solution for conductivity measurements, is either sodium chloride or potassium chloride solution of a definite concentration.
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Liptak.GB and Venczel K
Analysis and Analyzers, Volume 2 (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null