Documenti fondamentali
06811
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 200 μS/cm at 25 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
≤2.5% KCl (T)
Conducibilità
198.0-202.0 μS/cm at 25 °C
Densità
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Applicazioni
Conductivity calibration solution to monitor and verify conductivity measurement devices.
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6