Documenti fondamentali
556505
Sigma-Aldrich
4-Chloro-7-chlorosulfonyl-2,1,3-benzoxadiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Cl2N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
86-90 °C (lit.)
λmax
324 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1ccc(c2nonc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H
BPPRLMZEVZSIIJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bifunctional fluorescent reagent. Cross-linking reagent
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.