Documenti fondamentali
53493
Millipore
Wort Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Codice UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
ammonium chloride, 1.0 g/L
casein peptone, 1.0 g/L
dextrin, 2.5 g/L
dipotassium phosphate, 1.0 g/L
malt extract, 15.0 g/L
maltose, 12.5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
4.8±0.2
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective by low pH for molds (General Media)
selective by low pH for yeasts (General Media)
Applicazioni
for the detection and enumeration of fungi, particularly yeasts in butter, syrups, and other materials, especially in the soft drinks industry
Nota sulla preparazione
Suspend 33.0 grams of the medium in one liter of distilled water, add 2-3 g of glycerol. Heat until boiling and the medium has dissolved completely.Distribute into appropriate containers and sterilize at 121ºC for 15 minutes.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)