52370
Esadeciltrimetilammonio bromuro
≥96.0% (AT)
Sinonimo/i:
CTAB, Cetiltrimetilammonio bromuro, Cetrimonio bromuro, Palmitiltrimetilammonio bromuro
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (AT)
Stato
powder or chunks
PM
364.45 g/mol
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
electrophoresis: suitable
Punto di fusione
248-251 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 g/10 mL (warm)
applicazioni
detection
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
<li><strong>Sensitive detection in spectroscopy:</strong> The surface-active properties of Hexadecyltrimethylammonium bromide enhance the FRET effect in Cu-doped NH2-MIL-88(Fe), used for the highly sensitive detection of 3-nitro-L-tyrosine in biomolecular spectroscopy, contributing to advancements in diagnostic techniques and chemical analysis (Xu et al., 2024).</li>
<li><strong>Stabilization of heavy metals:</strong> Utilized in the intercalation-exfoliation modification of vermiculite for the stabilization of heavy metals during the pyrolysis of solid waste and sludge, Hexadecyltrimethylammonium bromide shows potential in waste management and pollution control, contributing to safer environmental practices (Yang et al., 2024).</li>
</ul>
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
471.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
244 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?