Documenti fondamentali
52183
Supelco
Hexacosane
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)24CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.71
Beilstein:
1705609
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
55-58 °C
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Esadecano analytical standard
Supelco
52209
Esadecano
Octacosane 99%
Sigma-Aldrich
O504
Octacosane
Squalene analytical standard
Supelco
442785
Squalene
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and
Protocolli
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane