Documenti fondamentali
51094
Supelco
Chlorhexidine acetate
Good Laboratory Practice Standard, According to 40 CFR Part 160
Sinonimo/i:
Chlorhexidine diacetate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30Cl2N10 · 2C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
625.55
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Famiglia di API
chlorhexidine
Confezionamento
pkg of 500 mg
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Liver,Teeth
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)