50899
2-Oxoadipic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
α-Ketoadipic acid, 2-Oxohexanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O5/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
FGSBNBBHOZHUBO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)