49797
4-Butylresorcinol
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Butyl-1,3-benzenediol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=C(CCCC)C=CC(O)=C1
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-6-9(11)7-10(8)12/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3
CSHZYWUPJWVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)