Documenti fondamentali
49739
Supelco
Glutathione reduced, immobilized on Agarose CL-4B
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
Sinonimo/i:
Reduced Glutathione Agarose Beads
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.21
Forma fisica
powder (lyophilized)
Livello qualitativo
contiene
50% lactose as stabilizer
Concentrazione
~10 mM ligand: reduced glutathione (packed gel)
tecniche
affinity chromatography: suitable
Rigonfiamento
~70 mg swells to 1 mL gel
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
the lactose stabilizer must be removed prior to use by washing the gel onto filter with water or buffer; the reduced glutathione is attached through the sulfur to epoxy-activated 4% cross-linked beaded agarose (C10-spacer)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2