49601
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
puriss. p.a., ≥99.0%
Sinonimo/i:
Potassium L-glutamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +23±1°, c = 5% in 5 M HCl
Impurezze
≤0.5% foreign amino acids
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[H]O[H].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?